Tisk…
9,10-Dibromoanthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
D38855-10G D38855-50G
SIALD38855-10GEA 2160 CZK
SIALD38855-10G SIALD38855-50G
9,10-Dibromoanthracene, Sigma-Aldrich®
9,10-Dibromoanthracene
Vzorec: C₁₄H₈Br₂
Bod varu: 427 °C (1013 hPa)
Bod tání: 218…220 °C
Hustota: 1,981 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001244
CAS číslo: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 13,03041