Tisk…
3-Cyclopentylpropyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Propinyl)cyclopentan, (2-Propynyl)cyclopentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
632074-1G 632074-5G
SIAL632074-1GEA 2210 CZK
SIAL632074-1G SIAL632074-5G
3-Cyclopentylpropyne, Sigma-Aldrich®
3-Cyclopentylpropyne
Vzorec: C₈H₁₂
Bod varu: 132 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,827 g/cm³ (24.5 °C)
MDL Number: MFCD00041559
CAS číslo: 116279-08-4