Tisk…
5-Methyl-1-hexyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
662860-25G 662860-5G
SIAL662860-25GEA 6410 CZK
SIAL662860-25G SIAL662860-5G
5-Methyl-1-hexyne, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-1-hexyne
Vzorec: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Bod varu: 92 °C (1013 hPa)
Bod tání: –125 °C
Hustota: 0,7274 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041610
CAS číslo: 2203-80-7
UN: 1993
ADR: 3,II