4,4-Dimethyl-2-pentyne ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10210.03
L10210.06
L10210.03EA
1880
CZK
L10210.03
L10210.06
4,4-Dimethyl-2-pentyne ≥97%
4,4-Dimethyl-2-pentyne
Purity: 97+%
CAS No.: 999-78-0
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Petrol-like
Boiling Point: 82°
Beilstein Reference: 1733540
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041613
Vzorec:
C₇H₁₂ Bod varu: 82 °C Hustota: 0,718 Bod vzplanutí: –10 °C (14 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041613 CAS číslo: 999-78-0 ADR: 3,II |