Tisk…
3,3-Dimethyl-1-butyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,3-Dimethylbutyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
244392-25G 244392-5G
SIAL244392-25GEA 9930 CZK
SIAL244392-25G SIAL244392-5G
3,3-Dimethyl-1-butyne, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-1-butyne
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 38 °C (1013 hPa)
Bod tání: –78,2 °C
Hustota: 1,0003 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008852
CAS číslo: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II