Tisk…
2-Methyl-3-butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butyne, 2-Methylbut-3-yn-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
129763-100ML 129763-1L 129763-250ML
SIAL129763-100MLEA 1010 CZK
SIAL129763-100ML SIAL129763-1L SIAL129763-250ML
2-Methyl-3-butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Bod varu: 104 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004467
CAS číslo: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06113