Tisk…
3-Chloro-3-methyl-1-butyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
301345-25G 301345-5G
SIAL301345-25GEA 16010 CZK
SIAL301345-25G SIAL301345-5G
3-Chloro-3-methyl-1-butyne, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Vzorec: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00190221
CAS číslo: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
UN: 1993
ADR: 3,II