Tisk…
3-Chloro-3-methyl-1-butyne 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378010010 378010050 378010250
ACRO378010010EA 1080 CZK
ACRO378010010 ACRO378010050 ACRO378010250
3-Chloro-3-methyl-1-butyne 96%
3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Vzorec: C₅H₇Cl
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00190221
CAS číslo: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %