Tisk…
4-Octyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dipropylacetylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
244473-25G 244473-5G
SIAL244473-25GEA 2980 CZK
SIAL244473-25G SIAL244473-5G
4-Octyne, Sigma-Aldrich®
4-Octyne
Vzorec: C₈H₁₄
Bod varu: 132 °C (1013 hPa)
Bod tání: –103 °C
Hustota: 0,7509 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009471
CAS číslo: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 1993
ADR: 3,II