Tisk…

3-Hexyne, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

306894-25G 306894-5G
SIAL306894-25GEA 3810 CZK
SIAL306894-25G SIAL306894-5G
3-Hexyne, Sigma-Aldrich®
3-Hexyne
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 81 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61,5 °C
Hustota: 0,7231 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 0 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009381
CAS číslo: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR