Tisk…

1-Pentyne, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

256560-25G 256560-5G
SIAL256560-25GEA 3100 CZK
SIAL256560-25G SIAL256560-5G
1-Pentyne, Sigma-Aldrich®
1-Pentyne
Vzorec: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Bod varu: 40 °C (1013 hPa)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0,6901 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009469
CAS číslo: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR