Tisk…
1-Octyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244465-100G 244465-25G
SIAL244465-100GEA 4740 CZK
SIAL244465-100G SIAL244465-25G
1-Octyne, Sigma-Aldrich®
1-Octyne
Vzorec: C₈H₁₄
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 0,7461 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009546
CAS číslo: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 1993
ADR: 3,II