Tisk…
2-Butyne-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
B103209-100G B103209-1KG B103209-500G
SIALB103209-100GEA 794 CZK
SIALB103209-100G SIALB103209-1KG SIALB103209-500G
2-Butyne-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
2-Butyne-1,4-diol
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Bod varu: 238 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…58 °C
Hustota: 1,1001 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002915
CAS číslo: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III