2-Butyne-1,4-diol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
A14539.0BEA
2770
CZK
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
2-Butyne-1,4-diol ≥98%
2-Butyne-1,4-diol
Purity: 98+%
CAS No.: 110-65-6
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 194°/100mm
Beilstein Reference: 1071237
UN No.: 2716
MDL No.: MFCD00002915
Vzorec:
C₄H₆O₂ MW: 86,09 g/mol Bod varu: 194 °C (100 mmHg) Bod tání: 54…58 °C Hustota: 1,1001 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 152 °C (305 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002915 CAS číslo: 110-65-6 EINECS: 203-788-6 UN: 2716 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)