2-Butyne-1,4-diol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
108080010
108082500
108080025
ACRO108080010EA
4490
CZK
ACRO108080010
ACRO108082500
ACRO108080025
2-Butyne-1,4-diol 99%
2-Butyne-1,4-diol
Vzorec:
C₄H₆O₂ Bod varu: 238 °C (760 mmHg) Bod tání: 54…58 °C Hustota: 1,2 g/cm³ Bod vzplanutí: 152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002915 CAS číslo: 110-65-6 EINECS: 203-788-6 UN: 2716 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to beige Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥98.5 % |