Tisk…

5-Hexyn-1-ol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

302015-1G 302015-25G 302015-5G
SIAL302015-1GEA 1020 CZK
SIAL302015-1G SIAL302015-25G SIAL302015-5G
5-Hexyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
5-Hexyn-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002980
CAS číslo: 928-90-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR