4-Pentyn-1-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10405.06
A10405.14
A10405.22
A10405.06EA
2050
CZK
A10405.06
A10405.14
A10405.22
4-Pentyn-1-ol ≥98%
4-Pentyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 5390-04-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1736712
MDL No.: MFCD00002974
Vzorec:
C₅H₈O Bod varu: 153…155 °C Hustota: 0,907 Bod vzplanutí: 62 °C (143 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002974 CAS číslo: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |