Tisk…

4-Pentyn-1-ol 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1-Pentyn-5-ol

330430050 330430250
ACRO330430050EA 2890 CZK
ACRO330430050 ACRO330430250
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 154…155 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002974
CAS číslo: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR