Tisk…

4-Pentyn-2-ol ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

L02752.06 L02752.14
L02752.06EA 1550 CZK
L02752.06 L02752.14
4-Pentyn-2-ol ≥97%
4-Pentyn-2-ol

Purity: 97% CAS No.: 2117-11-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.4380 Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1734245 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004555

Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 126…127 °C
Hustota: 0,892
Bod vzplanutí: 37 °C (98 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004555
CAS číslo: 2117-11-5
EINECS: 218-321-1
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR