Tisk…
3-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
130850-100G 130850-25G 130850-5G
SIAL130850-100GEA 19980 CZK
SIAL130850-100G SIAL130850-25G SIAL130850-5G
3-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Butyne-1-ol
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 128,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002955
CAS číslo: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1987
ADR: 3,III