Tisk…
Propargylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propyn-1-ol, Prop-2-yn-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
P50803-1L P50803-100ML P50803-250ML P50803-500ML
SIALP50803-1LEA 2720 CZK
SIALP50803-1L SIALP50803-100ML SIALP50803-250ML SIALP50803-500ML
Propargylalkohol, Sigma-Aldrich®
Propargylalkohol
Vzorec: C₃H₄O
MW: 56,06 g/mol
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002912
CAS číslo: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07993