Tisk…
Propargylalkohol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propyn-1-ol, Prop-2-yn-1-ol
131452500 131455000 131450010 131450025
ACRO131452500EA 1140 CZK
ACRO131452500 ACRO131455000 ACRO131450010 ACRO131450025
Propargylalkohol 99%
Propargylalkohol
Vzorec: C₃H₄O
MW: 56.06
Bod varu: 114…115 °C (760 mmHg)
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0.949 g/cm³
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002912
CAS číslo: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %