Tisk…
3-Hexyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hex-3-yn-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
669296-25G 669296-5G
SIAL669296-25GEA 9040 CZK
SIAL669296-25G SIAL669296-5G
3-Hexyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
3-Hexyn-2-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Bod varu: 80 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8786 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041586
CAS číslo: 109-50-2
EINECS: 203-676-7
UN: 1987
ADR: 3,III