Tisk…

3-Pentyn-1-ol 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Pent-3-yn-1-ol

197330050 197330250 197330010 197331000
ACRO197330050EA 3130 CZK
ACRO197330050 ACRO197330250 ACRO197330010 ACRO197331000
3-Pentyn-1-ol 99%
3-Pentyn-1-ol
Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 154…157 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002956
CAS číslo: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR