2-Pentyn-1-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12999.03
A12999.06
A12999.14
A12999.03EA
773
CZK
A12999.03
A12999.06
A12999.14
2-Pentyn-1-ol ≥98%
2-Pentyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 6261-22-9
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Recognizable
Boiling Point: 154°
Beilstein Reference: 1734007
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00040915
Vzorec:
C₅H₈O MW: 84.12 Bod varu: 154 °C Bod tání: –0.2 °C Hustota: 0.913 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00040915 CAS číslo: 6261-22-9 EINECS: 228-411-2 UN: 1987 ADR: 3 III |