2-Hexyn-1-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Hex-2-yn-1-ol
A13339.06
A13339.09
A13339.06EA
2120
CZK
A13339.06
A13339.09
2-Hexyn-1-ol ≥97%
2-Hexyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 764-60-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1736274
MDL No.: MFCD00039540
Vzorec:
C₆H₁₀O Bod varu: 167 °C Hustota: 0,897 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039540 CAS číslo: 764-60-3 EINECS: 212-128-6 |