Tisk…
2-Heptyn-1-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14959.06 A14959.14
A14959.06EA 2020 CZK
A14959.06 A14959.14
2-Heptyn-1-ol ≥97%
2-Heptyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 1002-36-4 Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡CCH2OH Formula Weight: 112.17 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 89-90°/16mm Beilstein Reference: 1739001 MDL No.: MFCD00039541
Vzorec: C₇H₁₂O
Bod varu: 89…90 °C (16 mmHg)
Hustota: 0,882
Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039541
CAS číslo: 1002-36-4