Tisk…
2-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
244341-25G 244341-5G
SIAL244341-25GEA 4120 CZK
SIAL244341-25G SIAL244341-5G
2-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Butyne-1-ol
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 142 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,9483 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002914
CAS číslo: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III