2-Butyne-1-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 764-01-2
Molecular Formula: CH3C≡CCH2OH
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Characteristic
Melting Point: -2°
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 1733676
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002914
Vzorec:
C₄H₆O Bod varu: 142…143 °C Bod tání: –2 °C Hustota: 0,938 Bod vzplanutí: 51 °C (123 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002914 CAS číslo: 764-01-2 EINECS: 212-113-4 UN: 1987 ADR: 3,III |