2-Butyne-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
223400050
223400250
ACRO223400050EA
1840
CZK
ACRO223400050
ACRO223400250
2-Butyne-1-ol 98%
2-Butyne-1-ol
Vzorec:
C₄H₆O Bod varu: 142 °C (1013 hPa) Hustota: 0,93 g/cm³ Bod vzplanutí: 51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002914 CAS číslo: 764-01-2 EINECS: 212-113-4 UN: 1987 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |