Tisk…
9-Octadecynoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01294.03 L01294.06
L01294.03EA 1580 CZK
L01294.03 L01294.06
9-Octadecynoic acid ≥98%
9-Octadecynoic acid
Purity: 98% CAS No.: 506-24-1 Molecular Formula: CH3(CH2)7C≡C(CH2)7CO2H Formula Weight: 280.45 Melting Point: 43-47° Boiling Point: 189-190°/2mm MDL No.: MFCD00014386
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Bod varu: 189…190 °C (2 mmHg)
Bod tání: 43…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014386
CAS číslo: 506-24-1
EINECS: 208-030-8