Tisk…
5-Hexynoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
544000-25G 544000-5G
SIAL544000-25GEA 15480 CZK
SIAL544000-25G SIAL544000-5G
5-Hexynoic acid, Sigma-Aldrich®
5-Hexynoic acid
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41 °C
Hustota: 1,0372 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00066346
CAS číslo: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III