5-Hexynoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B25132.03
B25132.06
B25132.14
B25132.03EA
1390
CZK
B25132.03
B25132.06
B25132.14
5-Hexynoic acid 96%
5-Hexynoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 53293-00-8
Molecular Formula: HC≡C(CH2)3CO2H
Formula Weight: 112.13
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₈O₂ Bod varu: 73…74 °C (0,2 mmHg) Bod tání: 41 °C Hustota: 0,990 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066346 CAS číslo: 53293-00-8 UN: 3265 ADR: 8,III |