Tisk…
5-Hexynoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
383700010 383700050 383700250
ACRO383700010EA 1460 CZK
ACRO383700010 ACRO383700050 ACRO383700250
5-Hexynoic acid 97%
5-Hexynoic acid
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41 °C
Hustota: 1,016 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066346
CAS číslo: 53293-00-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %