4-Pentynoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L09282.03
L09282.06
L09282.03EA
1620
CZK
L09282.03
L09282.06
4-Pentynoic acid 95%
4-Pentynoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6089-09-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 51-58°
Boiling Point: 109-110°/30mm
Beilstein Reference: 1742047
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004407
Vzorec:
C₅H₆O₂ MW: 98,1 g/mol Bod varu: 109…110 °C (30 mmHg) Bod tání: 51…58 °C Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F) |
MDL Number:
MFCD00004407 CAS číslo: 6089-09-4 EINECS: 228-028-0 UN: 3261 ADR: 8,II |