Tisk…
4-Pentynoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
213730010 213730050
ACRO213730010EA 1820 CZK
ACRO213730010 ACRO213730050
4-Pentynoic acid 95%
4-Pentynoic acid
Vzorec: C₅H₆O₂
Bod varu: 110 °C (30 mmHg)
Bod tání: 54…58 °C
Bod vzplanutí: 75 °C
MDL Number: MFCD00004407
CAS číslo: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥94 %