2-Octynoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Oct-2-ynoic acid
B21957.06
B21957.14
B21957.22
B21957.06EA
3000
CZK
B21957.06
B21957.14
B21957.22
2-Octynoic acid ≥98%
2-Octynoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5663-96-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CCO2H
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 148-149°/19mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004364
Vzorec:
C₈H₁₂O₂ MW: 140,18 g/mol Bod varu: 148…149 °C (19 mmHg) Bod tání: 5 °C Hustota: 0,961 Bod vzplanutí: 101 °C (214 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004364 CAS číslo: 5663-96-7 EINECS: 227-121-3 UN: 3265 ADR: 8,II |