Tisk…
2-Butynoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
303666-1G 303666-5G
SIAL303666-1GEA 1560 CZK
SIAL303666-1G SIAL303666-5G
2-Butynoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Butynoic acid
Vzorec: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78 °C
Hustota: 0,9641 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004363
CAS číslo: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II