Tisk…

2-Butynoic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

308060010 308060050
ACRO308060010EA 1590 CZK
ACRO308060010 ACRO308060050
2-Butynoic acid 98%
2-Butynoic acid
Vzorec: C₄H₄O₂
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 74…78 °C
Hustota: 0,9641 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004363
CAS číslo: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR