Tisk…
17-Octadecynoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
O8382-25MG O8382-5MG
SIALO8382-25MGEA 35140 CZK
SIALO8382-25MG SIALO8382-5MG
17-Octadecynoic acid, Sigma-Aldrich®
17-Octadecynoic acid
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
CAS číslo: 34450-18-5