Tisk…
17-Octadecynoic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
90270-1 90270-10 90270-100 90270-5
CAYM90270-1EA 675 CZK
CAYM90270-1 CAYM90270-10 CAYM90270-100 CAYM90270-5
17-Octadecynoic acid
17-Octadecynoic acid
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
CAS číslo: 34450-18-5