Tisk…
2-Butynoic acid methyl ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-butynoate, Methyl but-2-ynoate
223490010 223490050 223490250
ACRO223490010EA 1820 CZK
ACRO223490010 ACRO223490050 ACRO223490250
2-Butynoic acid methyl ester 97%
2-Butynoic acid methyl ester
Vzorec: C₅H₆O₂
Bod varu: 76…77 °C (80 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009273
CAS číslo: 23326-27-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %