Tisk…
2-Butynoic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ethyl 2-butynoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
425117-10G 425117-1G
SIAL425117-10GEA 4960 CZK
SIAL425117-10G SIAL425117-1G
2-Butynoic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
2-Butynoic acid ethyl ester
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
MDL Number: MFCD00015182
CAS číslo: 4341-76-8
EINECS: 224-395-6
UN: 3272
ADR: 3,III