3-Hexyne-2-one ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L05315.04
L05315.09
L05315.04EA
2780
CZK
L05315.04
L05315.09
3-Hexyne-2-one ≥97%
3-Hexyne-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 1679-36-3
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 67-68°/50mm
Beilstein Reference: 1699613
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00041627
Vzorec:
C₆H₈O Bod varu: 67…68 °C (50 mmHg) Hustota: 0,880 Bod vzplanutí: 39 °C (102 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041627 CAS číslo: 1679-36-3 UN: 1992 ADR: 3,III |