Tisk…
3-Butyne-2-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
161314-10ML 161314-2.5ML
SIAL161314-10MLEA 16740 CZK
SIAL161314-10ML SIAL161314-2.5ML
3-Butyne-2-one, Sigma-Aldrich®
3-Butyne-2-one
Vzorec: C₄H₄O
MW: 68,08 g/mol
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,886 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008775
CAS číslo: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II