3-Butyne-2-one ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L05527.03
L05527.06
L05527.14
L05527.03EA
2120
CZK
L05527.03
L05527.06
L05527.14
3-Butyne-2-one ≥98%
3-Butyne-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 1423-60-5
Molecular Formula: C4H4O
Formula Weight: 68.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 605353
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00008775
Vzorec:
C₄H₄O MW: 68,08 g/mol Bod varu: 84…86 °C Hustota: 0,870 Bod vzplanutí: –1 °C (30 °F) |
MDL Number:
MFCD00008775 CAS číslo: 1423-60-5 EINECS: 215-834-2 UN: 1992 ADR: 3,II |