Tisk…
3-Butyne-2-one 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
330440025 330440100
ACRO330440025EA 4200 CZK
ACRO330440025 ACRO330440100
3-Butyne-2-one 96%
3-Butyne-2-one
Vzorec: C₄H₄O
MW: 68,08 g/mol
Bod varu: 85 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008775
CAS číslo: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %