Tisk…
5-Cyano-1-pentyne 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hexynenitrile
307370010 307370050
ACRO307370010EA 1370 CZK
ACRO307370010 ACRO307370050
5-Cyano-1-pentyne 98%
5-Cyano-1-pentyne
Vzorec: C₆H₇N
Bod varu: 115…117 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001978
CAS číslo: 14918-21-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %