Tisk…
5-Chloro-1-pentyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244376-25G 244376-5G
SIAL244376-25GEA 3480 CZK
SIAL244376-25G SIAL244376-5G
5-Chloro-1-pentyne, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-1-pentyne
Vzorec: C₅H₇Cl
Bod varu: 67 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00001014
CAS číslo: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II