Tisk…
5-Chloro-1-pentyne 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223420050 223420250
ACRO223420050EA 2240 CZK
ACRO223420050 ACRO223420250
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Vzorec: C₅H₇Cl
Bod varu: 67…69 °C (145 mmHg)
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001014
CAS číslo: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %